Läs mer
2,4-D Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-D-1-butyl ester |
| CAS | 94-80-4 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, butyl ester (6CI,8CI,9CI), 2,4-D Butyl ester, 2,4-D Butylate, 2,4-DBE, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid butyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid n-butyl ester, Butapon, Butyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate, Butyl 2,4-D, Butyl dichlorophenoxyacetate, Esso Herbicide 10, Esteron 400BR, Fernesta, Hi-Ester 2,4-D, Lironox, NSC 409767 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14Cl2O3/c1-2-3-6-16-12(15)8-17-11-5-4-9(13)7-10(11)14/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | butyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.14 |
| Formel vikt | 276.032 |