Läs mer
2,4-D, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 94-75-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C8 H6 Cl2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI,9CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxylacetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,4-D, 2,4-D Acid, 2,4-Dichlorophenoxyethanoic acid, 2,4-PA, Aminopielik 50SL, Amoxone, B-Selektonon, Barrage HF, Basalcoat, Deherban, Desormone, Dezormon, Dichlorophenoxyacetic acid, Diclordon, Dicopur, Esterone, Fernimine, Foredex 75, HM 2010, Hedonal, Hedonal (herbicide), Huragan, Invesamina 480SL, Ipaner, Isadiamineyeom, Monosan herbi, Mota Maskros, NSC 190751, NSC 2925, Netagrone, Pielik, Profiamina, SDMA, Tiller S, Unison, Verton 2D, Vidon 638 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-diklorfenoxy)ättiksyra |
| Visa mer |