Läs mer
2,4-D-iso-octyl ester (technical) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-D-iso-octyl ester (technical) |
| CAS | 25168-26-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4-D-iso-octyl ester (technical) |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H22 Cl2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)-, isooctyl ester (6CI,8CI,9CI), Isooctyl alcohol, (2,4-dichlorophenoxy)acetate (8CI), 2,4-D ester, 2,4-D isooctyl ester, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid isooctyl ester, Agro-D-Ester, Agroxone 5, Esteron, Isooctyl 2,4-dichlorophenoxyacetate, Silvapron D |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.25 |
| Visa mer |