Läs mer
2,4-D-isopropyl ester 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312563
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312563 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30312563 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA11944300CY
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-D-iso-propyl ester
CAS 94-11-1
Analyt- eller komponentnamn 2,4-D-iso-propyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2O3/c1-7(2)16-11(14)6-15-10-4-3-8(12)5-9(10)13/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetate
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 263.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 262.0163 g/mol