Läs mer
2,4'-DDE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDE |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H |
| Formel vikt | 315.938 |
| Procent renhet | >95% |