missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4'-DDT 13C12 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-DDT 13C12 (benzene 13C12) |
| CAS | 1396995-26-8 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Molekylformel | 13C12 C2 H9 Cl5 |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 2,4'-DDT 13C12 (benzen 13C12), 2,4'-DDT 13C12 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl5/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| LEDER | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C([13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)ethyl](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?