Läs mer
2,4-di(klormetyl)-1,3,5-trimetylbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283132
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10283132 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10283132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01371EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Di(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
CAS 1585-17-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H14Cl2
Linjär formel (CH3)3C6H(CH2Cl)2
MDL-nummer MFCD00013681
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
InChI-nyckel JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
IUPAC-namn 2,4-bis(klormetyl)-1,3,5-trimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 217.13
PubChem CID 137095
Formel vikt 217.14
Procent renhet 97%