Läs mer
2,4-Di(tert-butoxy)pyrimidine-5-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Di(tert-butoxy)pyrimidine-5-boronic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21BN2O4/c1-11(2,3)18-9-8(13(16)17)7-14-10(15-9)19-12(4,5)6/h7,16-17H,1-6H3 |
| Formel vikt | 268.16 |