missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30326211
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326211 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326211 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC10931123

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
CAS 3864-99-1
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H24 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Di-(tert-butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, ADK Stab LA 34, Antioxidant 327, Chiguard 327, Cyasorb UV 5357, Eversorb 75, Hisorb 327, Hisorp 327, Kemisorb 72, LA 34, Light stabilizer 327, Lowilite 27, Mark LA 34, Seesorb 702, Songsorb 3270, TNV 327, Tinuvin 327, UV 2, UV 2 (UV stabilizer), UV 327, UV-Chek AM 607, UVP 327, Viosorb 580
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccc(Cl)cc3n2
IUPAC-namn 2,4-ditert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 357.88
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 357.1608 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.