missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, TRC

Produktkod. 30384260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384260 10 g
30370304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30384260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42801510G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3864-99-1
Molekylformel C20 H24 Cl N3 O
Molekylvikt (g/mol) 357.88
Synonym Phenol, 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Di-(tert-butyl)-6-(5-chloro-2H-benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol, 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 5-Chloro-2-(3',5'-di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, ADK Stab LA 34, Antioxidant 327, Chiguard 327, Cyasorb UV 5357, Eversorb 75, Hisorb 327, Hisorp 327, Kemisorb 72, LA 34, Light stabilizer 327, Lowilite 27, Mark LA 34, Seesorb 702, Songsorb 3270, TNV 327, Tinuvin 327, UV 2, UV 2 (UV stabilizer), UV 327, UV-Chek AM 607, UVP 327, Viosorb 580
IUPAC-namn 2,4-ditert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
LEDER CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccc(Cl)cc3n2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
Formel vikt 357.1608
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.