Läs mer
2,4-Di-tert-butylfenol, 97 %
Produktkod. 11408427
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408427 250 g 250g
11498417 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18509.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206,329 g/mol
2,4-Di-tert-butylfenol används för att studera dess alkyleringsreaktion med cinnamylalkohol i närvaro av Al-substituerade oordnade hexagonala molekylära kiseldioxidkatalysatorer. Det är ett råmaterial för fosfitantioxidanter. Antioxidanterna används främst vid tillverkning av polyolefiner. Det används också som mellanprodukt för framställning av UV-stabilisatorer och vid tillverkning av läkemedel och dofter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-Di-tert-butylfenol används för att studera dess alkyleringsreaktion med cinnamylalkohol i närvaro av Al-substituerade oordnade hexagonala molekylära kiseldioxidkatalysatorer. Det är ett råmaterial för fosfitantioxidanter. Antioxidanterna används främst vid tillverkning av polyolefiner. Det används också som mellanprodukt för framställning av UV-stabilisatorer och vid tillverkning av läkemedel och dofter.
Löslighet
Löslig i metanol, eter, aceton, kloroform. 2,4-di-tert-butylfenol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-76-4
Molekylformel C14H22O
Molekylvikt (g/mol) 206.329
MDL-nummer MFCD00008828
InChI-nyckel ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC-namn 2,4-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Di-tert-butylphenol
Smältpunkt 53°C to 57°C
Densitet 0.887
Kokpunkt 265°C
Flampunkt 129°C (264°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1910383
Löslighetsinformation Soluble in methanol,ether,acetone,chloroform. 2,4-Di-tert-butylphenol. Insoluble in water.
Formel vikt 206.33
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.