Läs mer
2,4-di-tert-butylfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10553521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metal Drum
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25kg
500g
Produktkod. 10553521
Brand: Thermo Scientific Acros 160125000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-76-4
MDL-nummer MFCD00008828
InChI-nyckel ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC-namn 2,4-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Di-tert-butylphenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54.0°C to 59.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 264.0°C
Flampunkt 115°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H22O
Linjär formel [(CH3)3C]2C6H3OH
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Formel vikt 206.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.