Läs mer
2,4-Di-tert-butylphenol-d19 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Di-tert-butylphenol-d19 |
| CAS | 1577233-55-6 |
| Molekylformel | C14H3D19O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,6-Bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]phen-2-d-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,8D |
| LEDER | OC1=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.44 |