Läs mer
2,4-Di-tert-butylphenol-d21 (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Di-tert-butylphenol-d21 |
| CAS | 1413431-25-0 |
| Molekylformel | C14HD21O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]phen-2,3,5-d3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D,8D,9D |
| LEDER | OC1=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.45 |