Läs mer
2,4-Di-tert-butylfenol, TRC
Produktkod. 17974455
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974455 100 g
17991015 5 g
17992135 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD429475100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-76-4
Molekylformel C14 H22 O
Molekylvikt (g/mol) 206.32
Synonym Phenol, 2,4-di-tert-butyl- (8CI), 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Di-tert-butylphenol, Agidol 10, NSC 174502
IUPAC-namn 2,4-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Di-tert-butylphenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Formel vikt 206.1671
Procent renhet >95%