Läs mer
2,4-Diacetylphloroglucinol, TRC
Produktkod. 30362901
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30362901 500 mg
1 options
Produktkod. 30362901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD365500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H10 O5
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
LEDER CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC-namn 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 210.18
Formel vikt 210.0528