Läs mer
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469906 5 g 5g
11459906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119584-70-2
Molekylformel C8H7FN4
Molekylvikt (g/mol) 178.17
MDL-nummer MFCD00221785
InChI-nyckel ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 456246
IUPAC-namn 5-fluoroquinazoline-2,4-diamine
LEDER NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Smältpunkt 245°C to 248°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3590571
Synonym 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i
Formel vikt 178.17
Procent renhet 97%