Läs mer
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7023833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403378 5 g 5g
11413378 25 g 25g
2 options
Produktkod. 11403378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17780.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-83-2
Molekylformel C4H5ClN4
Molekylvikt (g/mol) 144.562
MDL-nummer MFCD00006097
InChI-nyckel QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
PubChem CID 67432
IUPAC-namn 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
LEDER C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Smältpunkt 199°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 118455
Formel vikt 144.56
Procent renhet 98%