Läs mer
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, 96 %
Product Code. 10773455 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10773455 25 g 25g
10010740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10773455 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 112240250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Add to basket
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-06-4
Molekylformel C4H6N4O
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00006098
InChI-nyckel SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC-namn 2,6-diamino-lH-pyrimidin-4-on
LEDER C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 270,0 °C till 290,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 469
Merck Index 15, 2983
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 11,5 g/L (20 °C).
Formel vikt 126.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.