Läs mer
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 56-06-4 |
| Molekylformel | C4 H6 N4 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino- (8CI,9CI), 2,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,4-Diamino-6-pyrimidinone, 2,6-Diamino-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-3H-pyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-4(1H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-Diamino-4-pyrimidinol, 2,6-Diaminopyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine-2,6-diamine, 6-Aminoisocytosine, 6-Hydroxy-2,4-diaminopyrimidine, 6-Hydroxy-2,4-pyrimidinediamine, NSC 44914, NSC 680818, NSC 9302 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9) |
| LEDER | NC1=CC(=O)N=C(N)N1 |
| IUPAC-namn | 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.12 |
| Formel vikt | 126.0542 |