Läs mer
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30364942
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30364942 250 mg
1 options
Produktkod. 30364942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416353250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
CAS 56-06-4
Molekylformel C4 H6 N4 O
Kvantitet 250 mg
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,6-diamino- (8CI,9CI), 2,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,4-Diamino-6-pyrimidinone, 2,6-Diamino-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-3H-pyrimidin-4-one, 2,6-Diamino-4(1H)-pyrimidinone, 2,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-Diamino-4-pyrimidinol, 2,6-Diaminopyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine-2,6-diamine, 6-Aminoisocytosine, 6-Hydroxy-2,4-diaminopyrimidine, 6-Hydroxy-2,4-pyrimidinediamine, NSC 44914, NSC 680818, NSC 9302
InChI formel InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
LEDER NC1=CC(=O)N=C(N)N1
IUPAC-namn 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Formel vikt 126.0542