Läs mer
2,4-Diamino-6-nitroquinazolin, 98 %
Produktkod. 11308745
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308745 1 g 1g
11318745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308745 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12330.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7154-34-9
Molekylformel C8H7N5O2
Molekylvikt (g/mol) 205.18
MDL-nummer MFCD00023910
InChI-nyckel YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
PubChem CID 252163
IUPAC-namn 6-nitrokinazolin-2,4-diamin
LEDER NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Smältpunkt >360 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 749531
Formel vikt 205.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.