Läs mer
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine (Desoxyminoxidil), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 193.1327 |
| Procent renhet | >95% |