Läs mer
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6272-88-4 |
| Molekylformel | C10 H12 N6 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl 2,4-Diamino-7-hydroxypteridine-6-acetate, 2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, NSC 33633 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O3/c1-2-19-5(17)3-4-9(18)15-8-6(13-4)7(11)14-10(12)16-8/h2-3H2,1H3,(H5,11,12,14,15,16,18) |
| LEDER | CCOC(=O)CC1=NC2=C(N)NC(=N)NC2=NC1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-amino-2-imino-7-oxo-1,3-dihydropteridin-6-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.241 |
| Formel vikt | 264.097 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?