missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6272-88-4 |
| Molekylformel | C10 H12 N6 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2,4-Diamino-7-hydroxypteridine-6-acetate, 2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridineacetic Acid Ethyl Ester, NSC 33633 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N6O3/c1-2-19-5(17)3-4-9(18)15-8-6(13-4)7(11)14-10(12)16-8/h2-3H2,1H3,(H5,11,12,14,15,16,18) |
| LEDER | CCOC(=O)CC1=NC2=C(N)NC(=N)NC2=NC1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-amino-2-imino-7-oxo-1,3-dihydropteridin-6-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.241 |
| Formel vikt | 264.097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?