missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Diamino-7-Pteridinemethanol, TRC

Produktkod. 30135520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135520 250 mg
30003511 25 mg
30008740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP881330250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 881-33-4
Molekylformel C7H8N6O
Molekylvikt (g/mol) 192.18
Synonym (2,4-Diaminopteridin-7-yl)methanol
IUPAC-namn (2,4-diaminopteridin-7-yl)metanol
LEDER Nc1nc(N)c2ncc(CO)nc2n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-7-Pteridinemethanol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)11-3(2-14)1-10-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,11,12,13)
Formel vikt 192.076
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.