missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Diaminoanisole Sulfate Hydrate, TRC

Produktkod. 30138498
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138498 50 g
30138164 10 g
30005350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41607050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 123333-56-2
Molekylformel C7 H10 N2 O . H2 O . H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 254.26
Synonym 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine sulfate hydrate
IUPAC-namn 4-methoxybenzene-1,3-diamine;sulfuric acid;hydrate
LEDER O.COc1ccc(N)cc1N.OS(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminoanisole Sulfate Hydrate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O.H2O4S.H2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9;1-5(2,3)4;/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
Formel vikt 254.0573
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.