Läs mer
2,4-Diaminoanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine (2,4-Diaminoanisole) |
| CAS | 615-05-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | m-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene, 2,4-Diamino-1-methoxybenzene, 2,4-Diaminoanisole, 2,4-Diaminophenyl methyl ether, 3-Amino-4-methoxyaniline, 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine, 4-Methoxy-m-phenylenediamine, C.I. 76050, C.I. Oxidation Base 12, Furro L, Pelagol DA, Pelagol Grey L, Pelagol L, p-Methoxy-m-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)cc1N |
| IUPAC-namn | 4-methoxybenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Visa mer |