Läs mer
2,4-Diaminodiphenylamine, 98%
Produktkod. 11485596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485596 5 g 5g
11475596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20735.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 136-17-4 | C12H13N3 | 199.257 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-17-4
Molekylformel C12H13N3
Molekylvikt (g/mol) 199.257
MDL-nummer MFCD00025285
InChI-nyckel VOSLIUIVGWBSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminodiphenylamine, diphenylamine, 2,4-diamino, n1-phenylbenzene-1,2,4-triamine, 1,2,4-benzenetriamine, n'-phenyl, unii-45dn363j8c, n sup 1-phenyl-1,2,4-benzenetriamine, 1,2,4-benzenetriamine, n sup 1-phenyl, diphenylamine,4-diamino, 1,4-benzenetriamine, n1-phenyl, 3-13-00-00552 beilstein handbook reference
PubChem CID 8683
IUPAC-namn 1-N-fenylbensen-1,2,4-triamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=C(C=C(C=C2)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminodiphenylamine
Smältpunkt 129°C to 131°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 199.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.