Läs mer
2,4-Diaminofenol dihydroklorid, 98 %
Produktkod. 10300264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10300264 100 g Glasflaska 100g
10062630 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10300264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 212841000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-09-7
Molekylformel C6H10Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 197.06
MDL-nummer MFCD00012979
InChI-nyckel KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
IUPAC-namn 2,4-diaminofenol;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 222 °C
Färg Beige till Grågrön
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2N)2C6H3OH·2HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 550
Merck Index 14, 2983
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 27,5 g/100 ml (15 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 197.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.