Läs mer
2,4-Diaminofenol dihydroklorid, 98+%
Produktkod. 11473278
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473278 100 g 100g
11463278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17697.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197,06 g/mol
2,4-Diaminophenoldihydroklorid (Amidol) används i färgämnesindustrin och som färgaccelerator i fotografiska framkallare. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) används i färgämnesindustrin och som färgaccelerator i fotografiska framkallare. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i vatten; mycket svag grumlighet [27,5 g
/100 ml (15 C).]°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-09-7
Molekylformel C6H10Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 197.06
MDL-nummer MFCD00012979
InChI-nyckel KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Smältpunkt ∼280 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3913728
Merck Index 14,2983
Löslighetsinformation Löslig i vatten; mycket svag grumlighet [27,5 g/100 ml (15 °C).]
IUPAC-namn diväte-2,4-diaminofenoldiklorid
Formel vikt 197.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.