Läs mer
2,4-Diaminofenol Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30351057
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351057 1 g
1 options
Produktkod. 30351057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4165551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS 137-09-7
Molekylformel C6 H8 N2 O . 2 Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-Diaminophenol DiHCl
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC-namn 2,4-diaminofenol; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.06
Formel vikt 196.017