Läs mer
2,4-Diaminofenol Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30353070
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30353070 250 mg
1 options
Produktkod. 30353070 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416555250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS 137-09-7
Molekylformel C6 H8 N2 O . 2 Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,4-Diaminophenol DiHCl
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC-namn 2,4-diaminofenol; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.06
Formel vikt 196.017