missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4'-Diaminophenyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4'-Diaminophenyl Sulfone |
| CAS | 27147-69-9 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O2 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Dapsone Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-5-7-10(8-6-9)17(15,16)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-8H,13-14H2 |
| LEDER | O=S(C1=C(N)C=CC=C1)(C2=CC=C(N)C=C2)=O |
| IUPAC-namn | 2-(4-aminophenyl)sulfonylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.30088 |
| Formel vikt | 248.0619 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?