missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 73978-41-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 N6 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride, Methotrexate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Methotrexate Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H |
| LEDER | Cl.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1 |
| IUPAC-namn | (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?