Läs mer
2,4-Diaminopteridine-6-carboxylicAcid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid |
| CAS | 716-74-5 |
| Molekylformel | C7 H6 N6 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Pteridinecarboxylic acid, 2,4-diamino-, 2,4-Diamino-6-pteridinecarboxylic acid, 2,4-Diaminopteridine-6-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N6O2/c8-4-3-5(13-7(9)12-4)10-1-2(11-3)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H4,8,9,10,12,13) |
| LEDER | Nc1nc(N)c2nc(cnc2n1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-diaminopteridine-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.162 |
| Formel vikt | 206.055 |