Läs mer
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivning
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| CAS | 30806-86-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H16 N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. B (EP), Trimethoprim USP Related Compound B, Trimethoprim USP RC B, (2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 115U67, GW 382217X, BP Trimethoprim Impurity B, Ph Eur Trimethoprim Impurity B, Trimethoprim Related Compound B, Trimethoprim Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)c2cnc(N)nc2N |
| IUPAC-namn | (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone |
| Visa mer |