missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diaminopyrimidine 3-N-Oxide Monohydrate |
| CAS | 1189096-02-3 |
| Molekylformel | C4H6N4O . H2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Kopexil |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N4O.H2O/c5-3-1-2-7-4(6)8(3)9;/h1-2,6,9H,5H2;1H2 |
| LEDER | O.Nc1ccnc(N)n1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0647 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?