Läs mer
2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diaminopyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 16462-27-4 |
| Molekylformel | C5H5N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Diamino-5-cyanopyrimidine, 2,4-Diamino-5-pyrimidinecarbonitrile, NSC 135235 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5/c6-1-3-2-9-5(8)10-4(3)7/h2H,(H4,7,8,9,10) |
| LEDER | Nc1ncc(C#N)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4-diaminopyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.13 |
| Formel vikt | 135.0545 |