Läs mer
2,4-Diaminotoluene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Produktkod. 30325642
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325642 0.1 g 0.1g
30317985 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325642 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54720.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Diaminotoluene-d3
CAS 71111-08-5
Molekylformel C7 2H3 H7 N2
Kvantitet 0.1 g
InChI formel InChI=1 S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4 H,8-9H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(N)cc1N
IUPAC-namn 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine
Molekylvikt (g/mol) 125.19
Formel vikt 125.1032 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity