Läs mer
2,4-Diaminotoluene-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diaminotoluene-d3 |
| CAS | 71111-08-5 |
| Molekylformel | C7 2H3 H7 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediamine, 4-(methyl-d3)- (9CI), 4-(Methyl-d3)-1,3-benzenediamine, 2,4-Diaminotoluene-d3, 2,4-Tolylenediamine-d3, 3-Amino-4-(methyl-d3)aniline, 4-(Methyl-d3)-1,3-diaminobenzene, 4-(Methyl-d3)-m-phenylenediamine, m-Toluenediamine-d3, 2,4-Diaminotoluene-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(N)cc1N |
| IUPAC-namn | 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vikt | 125.1032 |