Läs mer
2,4-Diaminotoluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Diaminotoluene |
| CAS | 95-80-7 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(N)cc1N |
| IUPAC-namn | 4-metylbensen-1,3-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.17 |
| Formel vikt | 122.0844 |