missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate, Mikromol™

Produktkod. 30051943
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051943 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051943 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1130.14

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate
CAS 2734403-85-9
Analyt- eller komponentnamn 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H21 N3 O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. I (EP), Quetiapine Imp. I (EP), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol Fumarate, Quetiapine Fumarate Imp. I (EP) as Fumarate, Quetiapine Fumarate Impurity I as Fumarate, Quetiapine Impurity I as Fumarate
InChI formel InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H6
LEDER OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol;(E)-but-2-enedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 455.53
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 455.1515 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.