Läs mer
2,4-dibrom-1-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10200643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10200643 5 mL Glasflaska 5ml
10402103 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10200643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1435-53-6
Molekylformel C6H3Br2F
Molekylvikt (g/mol) 253.90
MDL-nummer MFCD00000283
InChI-nyckel MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
PubChem CID 15034
IUPAC-namn 2,4-dibrom-l-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dibromo-1-fluorobenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 2.0470g/mL, 2.047
Kokpunkt 105°C to 110°C (22.0 mmHg)
Flampunkt 92°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6H3F
Brytningsindex 1.5820 to 1.584
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 253.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.