Läs mer
2,4-dibrom-1-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11378996
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378996 5 g 5g
11388996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20171.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1435-53-6
Molekylformel C6H3Br2F
Molekylvikt (g/mol) 253.90
MDL-nummer MFCD00000283
InChI-nyckel MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
PubChem CID 15034
IUPAC-namn 2,4-dibrom-l-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Densitet 2.047
Kokpunkt 103°C (32 mmHg)
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.584
Kvantitet 5 g
Beilstein 1934822
Formel vikt 253.91
Procent renhet 98%