Läs mer
2,4-Dibromo-1-iodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromo-1-iodobenzene |
| CAS | 19393-94-3 |
| Molekylformel | C6H3Br2I |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Dibromo-4-Iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2I/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1ccc(I)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromo-1-iodobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.8 |
| Formel vikt | 359.7646 |