Läs mer
2,4-Dibromo-3-pentanon, blandning av stereoisomerer, 97 %
Produktkod. 11462668
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462668 50 g 50g
11452668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16680.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 815-60-1 | C5H8Br2O | 243,926 g/mol
2,4-dibrom-2,4-dimetyl-3-pentanon kan användas i syntesen av 2-dimetylamino-4-metylen-1,3-dioxolaner, via debromering med användning av zink-kopparpar i dimetylformamid och dimetylacetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4-dibrom-2,4-dimetyl-3-pentanon kan användas i syntesen av 2-dimetylamino
-4-metylen-1,3-dioxolaner, via debromering med användning av zink-kopparpar i dimetylformamid och dimetylacetamid.
Löslighet Något löslig i
vatten (50 g/L (20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-60-1
Molekylformel C5H8Br2O
Molekylvikt (g/mol) 243.926
MDL-nummer MFCD00015719
InChI-nyckel UOPIOAUZQKSZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromo-3-pentanone, 2,4-dibromo-pentan-3-one, 3-pentanone,2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl pentan-3-one, 2,4-dibromo-3-pentanone, mixture of stereoisomers
PubChem CID 11791395
IUPAC-namn 2,4-dibrompentan-3-on
LEDER CC(C(=O)C(C)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromo-3-pentanone
Namnnotering Blandning av stereoisomer
Kokpunkt 67 °C till 82 °C (10 mmHg)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (50 g/L (20 °C).
Formel vikt 243.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.