missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4-Dibromo-6-Fluoro-Benzonitrile |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2Br2FN/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H |
| Formel vikt | 276.8538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?