Läs mer
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487077 25 g 25g
11477077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14435.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 141474-37-5 | Molecular Formula: C6H4Br2FN | Molecular Weight: 268.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141474-37-5
Molekylformel C6H4Br2FN
Molekylvikt (g/mol) 268.91
MDL-nummer MFCD00042230
InChI-nyckel YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC-namn 2,4-dibrom-6-fluoranilin
LEDER NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Smältpunkt 62 °C till 64 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6289292
Formel vikt 268.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.