Läs mer
2,4-dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642623
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10642623 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10463454 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06640EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 141474-37-5
Molekylformel C6H4Br2FN
Molekylvikt (g/mol) 268.91
MDL-nummer MFCD00042230
InChI-nyckel YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC-namn 2,4-dibrom-6-fluoranilin
LEDER NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 268.91
Procent renhet 97%